Learn More
n-Hexane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11392357
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11392357
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L09938.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
Le n-hexane est utilisé comme solvant pour extraire les huiles alimentaires des cultures de semences et de légumes. L’hexane de qualité commerciale est utilisé comme solvant pour les colles, les vernis et les encres, comme agent de nettoyage (dégraisseur) dans l’industrie graphique, comme liquide dans les thermomètres pour basses températures. Il peut également être utilisé comme carburant et additif pour carburant, ainsi que comme substance chimique pour laboratoire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le n-hexane est utilisé comme solvant pour extraire les huiles alimentaires des cultures de semences et de légumes. L’hexane de qualité commerciale est utilisé comme solvant pour les colles, les vernis et les encres, comme agent de nettoyage (dégraisseur) dans l’industrie graphique, comme liquide dans les thermomètres pour basses températures. Il peut également être utilisé comme carburant et additif pour carburant, ainsi que comme substance chimique pour laboratoire.
Solubilité
Miscible avec l’alcool, le chloroforme, l’acétone et l’éther.
Remarques
Incompatible avec le tétraoxyde d’azote. Conserver dans un endroit frais et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 110-54-3
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD02179311
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nom IUPAC hexane
SMILES CCCCCC
Especificaciones
Nom chimique ou matériau n-Hexane
Point de fusion -95°C
Densité 0.659
Point d’ébullition 69°C
Quantité 50 mL
Point d’éclair −23°C (−9°F)
Odeur Weak, Characteristic
Indice de réfraction 1.375
Numéro UN UN1208
Beilstein 1730733
Merck Index 14,4694
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether.
Poids de la formule 86.18
Pourcentage de pureté 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Hexane
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: Hexane
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado