Learn More
n-Hexane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11312367
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 11312367
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L09938.AU
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
Le n-hexane est utilisé comme solvant pour extraire les huiles alimentaires des cultures de semences et de légumes. L’hexane de qualité commerciale est utilisé comme solvant pour les colles, les vernis et les encres, comme agent de nettoyage (dégraisseur) dans l’industrie graphique, comme liquide dans les thermomètres pour basses températures. Il peut également être utilisé comme carburant et additif pour carburant, ainsi que comme substance chimique pour laboratoire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le n-hexane est utilisé comme solvant pour extraire les huiles alimentaires des cultures de semences et de légumes. L’hexane de qualité commerciale est utilisé comme solvant pour les colles, les vernis et les encres, comme agent de nettoyage (dégraisseur) dans l’industrie graphique, comme liquide dans les thermomètres pour basses températures. Il peut également être utilisé comme carburant et additif pour carburant, ainsi que comme substance chimique pour laboratoire.
Solubilité
Miscible avec l’alcool, le chloroforme, l’acétone et l’éther.
Remarques
Incompatible avec le tétraoxyde d’azote. Conserver dans un endroit frais et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-54-3
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD02179311
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nom IUPAC hexane
SMILES CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexane
Point de fusion -95°C
Densité 0.659
Point d’ébullition 69°C
Quantité 1000 mL
Point d’éclair −23°C (−9°F)
Odeur Weak, Characteristic
Indice de réfraction 1.375
Numéro UN UN1208
Beilstein 1730733
Merck Index 14,4694
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether.
Poids de la formule 86.18
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Hexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hexane
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche