Learn More
n-Hexane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11302367
n-Hexane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11302367
250 mL
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1000 mL
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 11302367
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L09938.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Le n-hexane est utilisé comme solvant pour extraire les huiles alimentaires des cultures de semences et de légumes. L’hexane de qualité commerciale est utilisé comme solvant pour les colles, les vernis et les encres, comme agent de nettoyage (dégraisseur) dans l’industrie graphique, comme liquide dans les thermomètres pour basses températures. Il peut également être utilisé comme carburant et additif pour carburant, ainsi que comme substance chimique pour laboratoire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le n-hexane est utilisé comme solvant pour extraire les huiles alimentaires des cultures de semences et de légumes. L’hexane de qualité commerciale est utilisé comme solvant pour les colles, les vernis et les encres, comme agent de nettoyage (dégraisseur) dans l’industrie graphique, comme liquide dans les thermomètres pour basses températures. Il peut également être utilisé comme carburant et additif pour carburant, ainsi que comme substance chimique pour laboratoire.
Solubilité
Miscible avec l’alcool, le chloroforme, l’acétone et l’éther.
Remarques
Incompatible avec le tétraoxyde d’azote. Conserver dans un endroit frais et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-54-3
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD02179311
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nom IUPAC hexane
SMILES CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexane
Point de fusion -95°C
Densité 0.659
Point d’ébullition 69°C
Quantité 250 mL
Point d’éclair −23°C (−9°F)
Odeur Weak, Characteristic
Indice de réfraction 1.375
Numéro UN UN1208
Beilstein 1730733
Merck Index 14,4694
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether.
Poids de la formule 86.18
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2400124 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberL09938.AU,L09938.AD,L09938.AK
Numéro de lot10194645 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberL09938.AU,L09938.AD,L09938.AK
Numéro de lot10240131 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog NumberL09938.AU,L09938.AD,L09938.AK
Numéro de lot10245298 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/01/2023 Catalog NumberL09938.AU,L09938.AD,L09938.AK
Numéro de lot10243251 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/09/2022 Catalog NumberL09938.AU,L09938.AD,L09938.AK
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Hexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hexane
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
n-Hexane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >