Learn More
n-Hexane, 99 %, solvant ChromAR™, Macron Fine Chemicals™
Code produit. 15528724
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Solvant de haute pureté conforme aux spécifications ACS et adapté aux applications de chromatographie en phase liquide et de spectrophotométrie UV.
Les solvants de qualité ChromAR™ Macron Fine Chemicals sont parfaits pour une utilisation dans les tests analytiques dans une grande variété de secteurs où la reproductibilité et la fiabilité sont requises. Ces réactifs sont produits dans le cadre de pratiques de fabrication strictes pour diverses applications de chromatographie en phase liquide.
  • Profils de gradient homogènes pour des résultats reproductibles— Idéal pour des phases mobiles régulières
  • Faible absorbance UV
  • Lignes de base plates
  • Faibles résidus après évaporation
  • Niveau d’eau faible
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexane
Point de fusion -95°C
Absorbance Max. 0.15 (at 210nm), Max. 0.05 (at 220nm), Max. 0.02 (at 230nm), Max. 0.009 (at 240nm)
CAS 110-54-3
Couleur Incolore
Densité 0.66g/cm3 (at 20°C)
Point d’ébullition 69°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair −22°C
Température d’allumage 240°C
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Suitable for HPLC, UV-Spectrophotometry and UV applications
Résidus après évaporation ≤0.0005%
Formule moléculaire C6H14
Acide titrable ≤0.0005meq/g
Base titrable ≤0.0003meq/g
Numéro MDL MFCD02179311
Viscosité 0.326 mPas (dynamic), 0.50mm2/s (kinematic)
Eau ≤0.01%
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Informations sur la solubilité 0.1g/L in water
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC
Nom IUPAC hexane
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ChromAR™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.