Learn More
n-hexane, 97 %, pour usage électronique, sans résidus, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10469062
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexane
Point de fusion -95.0°C
Note relative au nom Residue Free
CAS 110-54-3
% min. CAS 96.0
Acidité 0.002% max.
% max. CAS 100.0
Densité 0.6590g/mL
Point d’ébullition 69.0°C
Quantité 1 L
Point d’éclair −22°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3748 to 1.3810
Plage de pourcentage du dosage 97%
Résidus après évaporation 0.0005% max.
Gravité spécifique 0.659
Formule moléculaire C6H14
Formule linéaire CH3(CH2)4CH3
Numéro MDL MFCD02179311
Numéro UN 1208
Viscosité 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 142
Eau 0.01% max. (Coulometric)
Merck Index 15, 4732
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC
Nom IUPAC hexane
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Poids de la formule 86.18
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Électronique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Hexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.