Learn More
N-hexane, 96+ %, Extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
30.85€ - 296.48€
Identifiants chimiques
CAS | 110-54-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14 |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.18 |
Numéro MDL | MFCD02179311 |
Clé InChI | VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes |
CID PubChem | 8058 |
ChEBI | CHEBI:29021 |
Nom IUPAC | hexane |
SMILES | CCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10061871
|
Thermo Scientific Acros
326921000 |
100 mL |
30.85€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10292412
|
Thermo Scientific Acros
326920010 |
1 L |
150.51€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10359233
|
Thermo Scientific Acros
326920025 |
2.5 L |
296.48€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
110-54-3 | |
86.18 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
8058 | |
hexane |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CHEBI:29021 | |
CCCCCC |
Specifications
n-Hexane | |
110-54-3 | |
Incolore | |
0.6590g/mL | |
−22°C | |
Liquide | |
96+% | |
0.659 | |
CH3(CH2)4CH3 | |
0.31 mPa.s (20°C) | |
0.002% Max. | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
hexane | |
8058 | |
86.18 | |
Extra sec |
-95.0°C | |
96.0 | |
100.0 | |
69.0°C | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
1.3748 to 1.3810 | |
0.0005 % max. | |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
01, 142 | |
15, 4732 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform | |
CCCCCC | |
86.18 | |
CHEBI:29021 | |
≥96% |
Safety and Handling
GHS P Statement May be fatal if swallowed and enters airways. May cause drowsiness or dizziness. Causes skin irritation. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Suspected of damaging fertility. Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Use personal protective equipment as required. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. Avoid release to the environment. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Danger
- n-Hexane
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Hazard Statement
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.