Learn More
n-Hexane, 95 %, Optima™ pour HPLC et GC/MS, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Verre ambré Safe-Cote™
Verre sodocalcique ambré
Description
- Examiné pour détecter les contaminants fluorescents et absorbants par UV afin de réduire les interférences pour des lignes de base plus lisses
- Testé pour la compatibilité GC/MS
- Conforme également aux spécifications ACS
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | n-Hexane |
Point de fusion | -95°C |
Absorbance | 0.005 AU max. at 254nm, 0.005 AU max. at 280nm, 0.07 AU max. at 220nm, 0.25 AU max. at 210nm, 1.00 AU max. at 195nm |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.659g/cm³ |
Point d’ébullition | 69°C |
Quantité | 1 L |
Identification | Pass Test |
Conditionnement | Verre sodocalcique ambré |
Forme physique | Liquide |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 13
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- n-Hexane
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P331-NE PAS faire vomir.
- MIXTURE LIST-Contient: hexane, 2-methylpentane, 3-methylpentane
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31
Jours
0Heures
17Minutes
9Secondes
17
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
n-Hexane, 95 %, Optima™ pour HPLC et GC/MS, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu