Learn More
n-Hexane, 95 %, Optima™ pour HPLC et GC/MS, Fisher Chemical
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Verre ambré Safe-Cote™
Verre sodocalcique ambré
Description
- Examiné pour détecter les contaminants fluorescents et absorbants par UV afin de réduire les interférences pour des lignes de base plus lisses
- Testé pour la compatibilité GC/MS
- Conforme également aux spécifications ACS
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | n-Hexane |
Point de fusion | -95°C |
Absorbance | 0.005 AU max. at 254nm, 0.005 AU max. at 280nm, 0.07 AU max. at 220nm, 0.25 AU max. at 210nm, 1.00 AU max. at 195nm |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.659g/cm³ |
Point d’ébullition | 69°C |
Quantité | 4 L |
Identification | Pass Test |
Conditionnement | Verre sodocalcique ambré |
Forme physique | Liquide |
Show More |