Learn More
N-hexane, + de 95 %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 l
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Hexane, pour analysis |
| Point de fusion | -95.0°C |
| Note relative au nom | Pour HPLC |
| Absorbance | (cellule de 1 cm par rapport à l’eau de qualité HPLC), (cellule de 1 cm par rapport à l’eau de qualité HPLC) à 0 nm, 0.005 max. à 250 nm, 0.01 max. à 240 nm, 0.03 max. à 230 nm, 0.07 max. à 220 nm, 0.25 max. à 210 nm, 0.7 max. à 200 nm |
| % min. CAS | 95.0 |
| Couleur | Incolore |
| Acidité | 0.0002 meq/g max. |
| % max. CAS | 100.0 |
| Densité | 0.6590 g/ml |
| Point d’ébullition | 69.0°C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- n-Hexane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.