Learn More
N-Heptylamine, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10071690
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-68-2
Formule moléculaire C7H17N
Poids moléculaire (g/mol) 115.22
Numéro MDL MFCD00008244
Clé InChI WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptylamine, 1-aminoheptane, 1-heptanamine, n-heptylamine, 1-heptylamine, heptanamine, heptyl-amine, heptyl amine, dsstox_cid_681
CID PubChem 8127
Nom IUPAC heptane-1-amine
SMILES CCCCCCCN
Specifications
Nom chimique ou matériau n-Heptylamine
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -23.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7740g/mL
Point d’ébullition 153.0°C to 156.0°C
Point d’éclair 44°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)6NH2
Indice de réfraction 1.4233 to 1.4253
Quantité 25 mL
Beilstein 04,193
Gravité spécifique 0.774
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 115.22
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.