Learn More
N-Heptyl 4-hydroxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
n-Heptyl 4-hydroxybenzoate is used for inhibiting microbiological spoilage, used as preservatives, skin care, hair care.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-Heptyl 4-hydroxybenzoate est utilisé pour inhiber l’altération microbiologique. Il est utilisé comme conservateur, dans les produits de soin pour la peau et les cheveux.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le phénoxyéthanol, le propylène glycol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Le N-Heptyl 4-hydroxybenzoate est utilisé pour inhiber l’altération microbiologique. Il est utilisé comme conservateur, dans les produits de soin pour la peau et les cheveux.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le phénoxyéthanol, le propylène glycol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | n-Heptyl 4-hydroxybenzoate |
Point de fusion | 46°C to 49°C |
Quantité | 25 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol,phenoxyethanol,propylene glycol. Insoluble in water. |
Poids de la formule | 236.31 |
Pourcentage de pureté | 98% |