Learn More
N-Heptane, ULTRA RESI-ANALYZED™, J.T.Baker™
466.45 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Description
- Pour une utilisation dans la chromatographie en phase gazeuse (CPG), l’analyse des résidus organiques
Specifications
Nom chimique ou matériau | n-Heptane |
Quantité | 4 L |
Point d’éclair | −4.00°C |
Conditionnement | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
Gravité spécifique | 1L = 0.68kg |
Poids de la formule | 100.2 |
Qualité | ULTRA RESI-ANALYZED™ |
Safety and Handling
Signal Word
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.