Learn More
N-Heptane, qualité spectrophotométrique, supérieur à 99 % n-Heptane 96 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11328377
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
n-Heptane is used in paints and coatings, as the rubber cement solvent and GC analysis, HPLC, spectrophotometry and environmental testing. Used as a primary reference standard in determining the knock rating of carburetor fuels and solvent especially for vegetable oils, low temperature thermo- meters, calibrations, and polymerization reaction medium. The hydroisomerization of n-heptane to form dibranched and tribranched products useful for producing high octane gasoline. water/AOT/n-heptane microemulsions plays an essential role for the synthesis, size control, and passivation of CdS nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-82-5
Formule moléculaire C7H16
Poids moléculaire (g/mol) 100.21
Numéro MDL MFCD00009544
Clé InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
CID PubChem 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nom IUPAC heptane
SMILES CCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Heptane
Point de fusion °C to 91°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.684
Point d’ébullition 97°C to 99°C
Quantité 4 L
Point d’éclair -4°C (24°F)
Odeur Petroleum-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3877
Plage de pourcentage du dosage >99%
Tension de vapeur 53 hPa (40mm Hg) at 20°C
Beilstein 1730763
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,chloroform and ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 100.21
Qualité Spectrophotométrique