Learn More
n-Heptane, Puriss. p.a., pharmacopée européenne des réactifs, Honeywell Burdick & Jackson™
BIOPHARMA
Code produit. 16645903
200 L
Click to view available options
200 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Heptane
Point de fusion -90.5°C
CAS 142-82-5
Couleur Incolore
% max. CAS 1
Densité 0.69 g/cm3 (15°C)
Point d’ébullition 98.2°C to 98.4°C (1000 hPa)
Quantité 200 L
Point d’éclair -4°C
Formule moléculaire C7H16
Formule linéaire CH3(CH2)5CH3
Numéro MDL MFCD00009544
Clé InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
Nom IUPAC heptane
Poids moléculaire (g/mol) 100.21
Qualité Pharmacopée
Nom du produit
n-Heptane, Puriss. p.a., pharmacopée européenne des réactifs, Honeywell Burdick & Jackson™ >