Learn More
n-Heptane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Il est utilisé dans les peintures et les revêtements, comme solvant de colle caoutchouc ainsi que dans l’analyse par chromatographie en phase gazeuse, la HPLC, la spectrophotométrie et les tests environnementaux. Utilisé comme étalon de référence principal pour déterminer la puissance de détonation des combustibles de carburateur et des solvants, en particulier pour les huiles végétales, les thermomètres à basse température, les étalonnages et le milieu de réaction de polymérisation. L’hydroisomérisation du n-heptane pour créer des produits diramifiés et triramifiés utiles dans la production d’essence à indice d’octane élevé joue un rôle essentiel pour la synthèse, le contrôle de la taille et la passivation des nanoparticules CdS dans les microémulsions eau/AOT/n-heptane .
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé dans les peintures et les revêtements, comme solvant de colle caoutchouc ainsi que dans l’analyse par chromatographie en phase gazeuse, la HPLC, la spectrophotométrie et les tests environnementaux. Utilisé comme étalon de référence principal pour déterminer la puissance de détonation des combustibles de carburateur et des solvants, en particulier pour les huiles végétales, les thermomètres à basse température, les étalonnages et le milieu de réaction de polymérisation. L’hydroisomérisation du n-heptane pour créer des produits diramifiés et triramifiés utiles dans la production d’essence à indice d’octane élevé joue un rôle essentiel pour la synthèse, le contrôle de la taille et la passivation des nanoparticules CdS dans les microémulsions eau/AOT/n-heptane .
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, du chloroforme et de l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stocker dans une zone fraîche, sèche et bien ventilée, à l’écart des substances incompatibles.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | n-Heptane |
Point de fusion | -91°C |
Densité | 0.684 |
Point d’ébullition | 97°C to 99°C |
Quantité | 500 mL |
Point d’éclair | −4°C (24°F) |
Odeur | Petroleum-like |
Indice de réfraction | 1.3877 |
Numéro UN | UN1206 |
Beilstein | 1730763 |
Afficher plus |
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche