Learn More
N-formyl-L-méthionine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15400219
N-formyl-L-méthionine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15400219
1 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Code produit. 15400219
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63493.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4289-98-9
Formule moléculaire C6H11NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 177.22
Numéro MDL MFCD00021033
Clé InChI PYUSHNKNPOHWEZ-YFKPBYRVSA-N
Synonyme n-formyl-l-methionine, n-formylmethionine, for-met-oh, s-2-formamido-4-methylthio butanoic acid, formyl-l-methionine, formylmethionine, l-methionine, n-formyl, unii-ps9357b4xh, n-formyl methionine
CID PubChem 439750
ChEBI CHEBI:16552
Nom IUPAC Acide (2S)-2-formamido-4-méthylsulfanylbutanoïque
SMILES CSCC[C@H](NC=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Formyl-L-methionine
Quantité 1 g
Poids de la formule 177.22
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotR23J033 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/06/2023 Catalog NumberH63493.03
Numéro de lot81301760 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberH63493.06,H63493.03,H63493.MD
Numéro de lotU16H057 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH63493.06,H63493.03,H63493.MD
Numéro de lotP20G011 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberH63493.06,H63493.03,H63493.MD
Nom du produit
N-formyl-L-méthionine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >