Learn More
N-formyl-L-leucine, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15496387
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15496387
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33564.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6113-61-7 | C7H13NO3 | 159.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6113-61-7
Formule moléculaire C7H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 159.19
Numéro MDL MFCD00055861
Clé InChI HFBHOAHFRNLZGN-MDOHGIEYNA-N
Synonyme n-formyl-l-leucine, n-formyl-leu-oh, n-formylleucine, l-leucine, n-formyl, unii-5tha63y4ff, 5tha63y4ff, 2s-2-formamido-4-methylpentanoic acid, n-formylleucine #, formylleucin, n-formyl leucine
CID PubChem 9880216
Nom IUPAC acide (2S)-2-formamido-4-méthylpentanoïque
SMILES CC(C)C[C@H](NC=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Formyl-L-leucine
Point de fusion 142°C to 145°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 159.18
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique