Learn More
N-formyl-L-leucine, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15406397
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6113-61-7
Formule moléculaire C7H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 159.19
Numéro MDL MFCD00055861
Clé InChI HFBHOAHFRNLZGN-MDOHGIEYNA-N
Synonyme n-formyl-l-leucine, n-formyl-leu-oh, n-formylleucine, l-leucine, n-formyl, unii-5tha63y4ff, 5tha63y4ff, 2s-2-formamido-4-methylpentanoic acid, n-formylleucine #, formylleucin, n-formyl leucine
CID PubChem 9880216
Nom IUPAC acide (2S)-2-formamido-4-méthylpentanoïque
SMILES CC(C)C[C@H](NC=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Formyl-L-leucine
Point de fusion 142°C to 145°C
Poids de la formule 159.18
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Quantité 5 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Formyl-L-leucine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N-Formyl-L-leucine