Learn More
O-tert-Butyl-L-sérine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
54.57€ - 182.91€
Identifiants chimiques
CAS 71989-33-8
Formule moléculaire C22H24NO5
Poids moléculaire (g/mol) 382.44
Numéro MDL MFCD00037127
Clé InChI REITVGIIZHFVGU-IBGZPJMESA-M
Synonyme fmoc-ser tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-l-serine, fmoc-ser t-bu-oh, fmoc-ser but, fmoc-o-tert.butyl-l-serine, fmoc-ser tbu, fmoc-ser but-oh, pubchem10035, fmoc-l-ser otbu oh, fmoc-l-ser tbu-ohAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 2724633
Nom IUPAC (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]acide propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15465738
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H59422.06
5 g
54.57€
5g
15475738
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H59422.14
25 g
182.91€
25g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 276-260-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
O-tert-Butyl-L-sérine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals