Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-α-FMOC-N-Trityl-L-histidine, 98 %
Catalog Number 10511862
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
109425-51-6
C40H33N3O4
619.72
XXMYDXUIZKNHDT-QNGWXLTQSA-N
fmoc-his trt-oh, n-fmoc-n'-trityl-l-histidine, nalpha-fmoc-nim-trityl-l-histidine, n-a-fmoc-n-im-trityl-l-histidine, n, a-fmoc-n im-trityl-l-histidine, histidine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-1-triphenylmethyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-1-tritylimidazol-4-yl propanoic acid, fmochis trt oh, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-1-triphenylmethyl imidazol-4-yl propanoic acid, ambotzfaa1090
11422193
Acide (2 S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanoïque
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N4C=C(N=C4)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC5C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C57
109425-51-6
C40H33N3O4
619.72
XXMYDXUIZKNHDT-QNGWXLTQSA-N
fmoc-his trt-oh, n-fmoc-n'-trityl-l-histidine, nalpha-fmoc-nim-trityl-l-histidine, n-a-fmoc-n-im-trityl-l-histidine, n, a-fmoc-n im-trityl-l-histidine, histidine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-1-triphenylmethyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-1-tritylimidazol-4-yl propanoic acid, fmochis trt oh, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-1-triphenylmethyl imidazol-4-yl propanoic acid, ambotzfaa1090
11422193
Acide (2 S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanoïque
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N4C=C(N=C4)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC5C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C57
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-α-FMOC-N-Trityl-L-histidine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 133.0°C to 135.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Rotation spécifique 83.3
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Solvants résiduels 5% max. 2-propanol, THF
Poids de la formule 619.72
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-¢(9H-Fluoren-6-ylmethoxy)carbonyl!-3-(triphenylmethyl)-L-histidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.