Learn More
La proline N-Fmoc-D 98 +%, peut donner jusqu’à environ 5 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11492060
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
In organic synthesis, N-Fmoc-D-proline are often employed as important intermediates in various areas such as peptide synthesis, asymmetric synthesis, medicinal chemistry, and polymer chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
En synthèse organique, la N-Fmoc-D-proline est souvent utilisée comme intermédiaires importants dans divers domaines tels que la synthèse de peptides, la synthèse asymétrique, la chimie médicale et la chimie des polymères.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101555-62-8
Formule moléculaire C20H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 337.375
Numéro MDL MFCD00077067
Clé InChI ZPGDWQNBZYOZTI-GOSISDBHSA-N
Synonyme fmoc-d-pro-oh, fmoc-d-proline, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-proline, n-fmoc-d-proline, fmoc-d-pro, 2r-1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2r-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, fmoc-3-pro-oh, ksc908s9r, n-alpha-fmoc-d-proline
CID PubChem 688136
Nom IUPAC Acide (2R)-1-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylique
SMILES C1CC(N(C1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-D-proline
Point de fusion 110°C to 116°C
Notes de pourcentage du dosage Peut contenir jusqu’à ≈5 % d’eau
Quantité 25 g
Poids de la formule 337.38
Pourcentage de pureté ≥98%