Learn More
N-Fmoc-3-cyclohexyl-L-alanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
65.33€ - 217.08€
Identifiants chimiques
CAS | 135673-97-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C24H27NO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 393.48 |
Numéro MDL | MFCD00065614 |
Clé InChI | HIJAUEZBPWTKIV-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | fmoc-cha-oh, fmoc-3-cyclohexyl-l-alanine, fmoc-l-cyclohexylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-cyclohexylpropanoic acid, n-fmoc-3-cyclohexyl-l-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-3-cyclohexyl-l-alanine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-cyclohexylalanine, 2s-3-cyclohexyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, 2s-3-cyclohexyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-3-cyclohexylalanine |
CID PubChem | 978326 |
Nom IUPAC | 3-cyclohexyl-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoic acid |
SMILES | OC(=O)C(CC1CCCCC1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15460869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63910.03 |
1 g |
65.33€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15470869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63910.06 |
5 g |
217.08€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
135673-97-1 | |
393.48 | |
HIJAUEZBPWTKIV-UHFFFAOYNA-N | |
978326 | |
OC(=O)C(CC1CCCCC1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12 |
C24H27NO4 | |
MFCD00065614 | |
fmoc-cha-oh, fmoc-3-cyclohexyl-l-alanine, fmoc-l-cyclohexylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-cyclohexylpropanoic acid, n-fmoc-3-cyclohexyl-l-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-3-cyclohexyl-l-alanine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-cyclohexylalanine, 2s-3-cyclohexyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, 2s-3-cyclohexyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-3-cyclohexylalanine | |
3-cyclohexyl-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoic acid |
Spécification
N-Fmoc-3-cyclohexyl-L-alanine | |
C24H27NO4 | |
7052264 | |
HIJAUEZBPWTKIV-UHFFFAOYNA-N | |
3-cyclohexyl-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoic acid | |
978326 | |
98% |
135673-97-1 | |
MFCD00065614 | |
fmoc-cha-oh, fmoc-3-cyclohexyl-l-alanine, fmoc-l-cyclohexylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-cyclohexylpropanoic acid, n-fmoc-3-cyclohexyl-l-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-3-cyclohexyl-l-alanine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-cyclohexylalanine, 2s-3-cyclohexyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, 2s-3-cyclohexyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-3-cyclohexylalanine | |
OC(=O)C(CC1CCCCC1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12 | |
393.48 | |
393.48 | |
Solide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : Keep cold