Learn More
N-Fmoc-2-cyclohexyl-L-glycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Fmoc-2-cyclohexyl-L-glycine |
| Nom IUPAC | 2-cyclohexyl-2-({[(9H-fluoren-9-yl)méthoxy]carbonyl}amino)acide acétique |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 379.45 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Solide |