Learn More
N-Fluoropyridinium triflate, 95%, ACROS Organics™
Code produit. 10083340
Click to view available options
500mg
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fluoropyridinium triflate
Note relative au nom 95%
CAS 107263-95-6
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 182°C to 187°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H5F4NO3S
Numéro MDL MFCD00013458
Quantité 500 mg
Fieser 15,160; 16,170
Synonyme 1-fluoropyridinium triflate, n-fluoropyridinium triflate, n-fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate, 1-fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate, 1-fluoropyridin-1-ium; trifluoromethanesulfonate, acmc-209shu, ksc182s3j, 1-fluoropyridin-1-ium triflate, 1-fluoropyridiniumtriflate
Clé InChI JFZMMCYRTJBQQI-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=[N+](C=C1)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC 1-fluoropyridin-1-ium;trifluoromethanesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 247.164
CID PubChem 2724576
Poids de la formule 247.16
Pourcentage de pureté ≥94%
Forme physique Crystalline Powder or Needles
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Fluoropyridinium triflate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.