Learn More
N-éthyldiisopropylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11438750
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
25mL
Code produit. 11438750
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11801.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7087-68-5 | C8H19N | 129.25 g/mol
La N-éthyldiisopropylamine est utilisée pour fabriquer ou formuler des produits industriels. Elle est également utilisée en chimie organique comme base. Elle agit comme réactif sélectif dans l’alkylation des amines secondaires en amines tertiaires par des halogénures d’alkyle. Elle réagit avec les accepteurs de Michael monoactivés pour permettre des sulfones symétriques. De plus, elle est utilisée pour préparer un composé hétérocyclique, la scorpionine, par réaction avec le dichlorure de disulfure en utilisant du 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane (DABCO) comme catalyseur.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-éthyldiisopropylamine est utilisée pour fabriquer ou formuler des produits industriels.Elle est également utilisée en chimie organique comme base.Elle agit comme réactif sélectif dans l’alkylation des amines secondaires en amines tertiaires par des halogénures d’alkyle.Elle réagit avec les accepteurs de Michael monoactivés pour permettre des sulfones symétriques.De plus, elle est utilisée pour préparer un composé hétérocyclique, la scorpionine, par réaction avec le dichlorure de disulfure en utilisant du 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane (DABCO) comme catalyseur.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et de l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, le dioxyde de carbone, le cuivre, le laiton, le caoutchouc, les agents oxydants, les nitrates, les peroxydes, les aldéhydes et les métaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7087-68-5
Formule moléculaire C8H19N
Poids moléculaire (g/mol) 129.25
Numéro MDL MFCD00008868
Clé InChI JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea
CID PubChem 81531
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethyldiisopropylamine
Point de fusion -46°C
Densité 0.747
Point d’ébullition 126°C to 127°C
Point d’éclair 8°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.4135
Quantité 25 mL
Beilstein 605301
Informations sur la solubilité Miscible with water and ethanol.
Nom IUPAC N-éthyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
Poids de la formule 129.25
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Ethyldiisopropylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N-Ethyldiisopropylamine