Learn More
N-éthylcyclohexylamine, 98 %, Thermo Scientific™
18.90€ - 43.40€
Identifiants chimiques
CAS | 5459-93-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H17N |
Poids moléculaire (g/mol) | 127.23 |
Clé InChI | AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-ethylcyclohexylamine, cyclohexanamine, n-ethyl, n-cyclohexylethylamine, vulkacit hx, accelerator hx, cyclohexylamine, n-ethyl, ethylamino cyclohexane, cyclohexyl ethyl amine, n-ethyl cyclohexyl amine, unii-yjk13p0h3e |
CID PubChem | 21609 |
Nom IUPAC | N-éthylcyclohexanamine |
SMILES | CCNC1CCCCC1 |
Description
Identifiants chimiques
5459-93-8 | |
127.23 | |
n-ethylcyclohexylamine, cyclohexanamine, n-ethyl, n-cyclohexylethylamine, vulkacit hx, accelerator hx, cyclohexylamine, n-ethyl, ethylamino cyclohexane, cyclohexyl ethyl amine, n-ethyl cyclohexyl amine, unii-yjk13p0h3e | |
N-éthylcyclohexanamine |
C8H17N | |
AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N | |
21609 | |
CCNC1CCCCC1 |
Spécification
N-Ethylcyclohexylamine | |
97.5 | |
Incolore à jaune | |
164°C | |
Authentique | |
C8H17N | |
0.85 | |
AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N | |
N-éthylcyclohexanamine | |
21609 | |
98% |
5459-93-8 | |
100.0 | |
0.8500g/mL | |
30°C | |
97.5% min. (GC) | |
1.4500 to 1.4530 (20°C, 589nm) | |
n-ethylcyclohexylamine, cyclohexanamine, n-ethyl, n-cyclohexylethylamine, vulkacit hx, accelerator hx, cyclohexylamine, n-ethyl, ethylamino cyclohexane, cyclohexyl ethyl amine, n-ethyl cyclohexyl amine, unii-yjk13p0h3e | |
CCNC1CCCCC1 | |
127.23 | |
127.23 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 226-733-8
- N-Ethylcyclohexylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.