Learn More
n-Éthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Description
N-Ethylaniline (NEA) may be used as an internal standard in the GC analysis of nicotine extraction from nicotine gum. It may be used in the synthesis of the following, 2-(N-ethylphenylamino)-1,4-benzoquinone, 2-(arylaminomethyl)phenylboronic acid, poly(methyl methacrylate) (PMMA) films containing NEA and poly(N-ethylaniline) (PNEA).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-ETHYLANILINE (NEA) peut être utilisée comme norme interne dans l’analyse GC de l’extraction de la nicotine à partir de la gomme à la nicotine. Il peut être utilisé dans la synthèse des 2-(N-ethylphenylamino)-1,4-benzoquinone, de l’acide 2-(arylaminomethyl)phenylboronque, des films poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA) contenant du NEA et du poly(N-éthylaniline) (PNEA).
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 g/l).
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière, stockez dans l’obscurité et loin de l’air. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
La N-ETHYLANILINE (NEA) peut être utilisée comme norme interne dans l’analyse GC de l’extraction de la nicotine à partir de la gomme à la nicotine. Il peut être utilisé dans la synthèse des 2-(N-ethylphenylamino)-1,4-benzoquinone, de l’acide 2-(arylaminomethyl)phenylboronque, des films poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA) contenant du NEA et du poly(N-éthylaniline) (PNEA).
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 g/l).
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière, stockez dans l’obscurité et loin de l’air. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Ethylaniline |
Point de fusion | -64°C |
Densité | 0.961 |
Point d’ébullition | 204°C to 205°C |
Point d’éclair | 85°C (185°F) |
Odeur | Odorless |
Indice de réfraction | 1.554 |
Quantité | 500 mL |
Numéro UN | UN2272 |
Beilstein | 507468 |