Learn More
N-éthyle-p-toluidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15244854 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15244854
Marque: Thermo Scientific Acros 450780250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 622-57-1
Formule moléculaire C9H13N
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Clé InChI AASABFUMCBTXRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-ethyl-p-toluidine, benzenamine, n-ethyl-4-methyl, n-ethyl-4-toluidine, n-ethyl-p-methylaniline, p-methyl-n-ethylaniline, p-toluidine, n-ethyl, n-ethyl-4-methyl-aniline, n-athyl-p-toluidin, 4-ethylamino toluene, ethyl 4-methylphenyl amine
CID PubChem 61164
Nom IUPAC N-éthyl-4-méthylaniline
SMILES CCNC1=CC=C(C=C1)C
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Ethyl-p-toluidine
Densité 0.9380g/mL
Point d’ébullition 218°C
Point d’éclair 89°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4NHC2H5
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.938
Poids de la formule 135.21
Pourcentage de pureté 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Ethyl-p-toluidine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./