Learn More
N-Éthyl-2-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15431308
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10112-15-9
Formule moléculaire C8H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00007091
Clé InChI CQIKVOWCSGXCCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine,n-ethyl-2-nitro, benzenamine, n-ethyl-2-nitro, n-ethyl-2-nitroaniline, ethyl-2-nitro-phenyl-amine, ethyl-6-nitroaniline, acmc-20ak4v, ethyl 2-nitrophenyl amine, n-ethyl-n-2-nitrophenyl amine #
CID PubChem 82354
Nom IUPAC N-éthyl-2-nitroaniline
SMILES CCNC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethyl-2-nitroaniline
Couleur Incolore à orange
Densité 1.19 g/mL
Point d’ébullition 168°C (20 mmHg)
Point d’éclair 113°C (235°F)
Indice de réfraction 1.645
Quantité 1 g
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide