Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(epsilon)-Boc-L-lysine, 97 % Code produit.: 11440347
Thermo Scientific Chemicals N(epsilon)-Boc-L-lysine, 97 %
Code produit. 11440347
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11440347
Marque: Thermo Scientific Chemicals B21738.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
It is used as therapy to treat recurrent herpes simplex infections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée pour le traitement des infections récurrentes par le virus de l’herpès simplex.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2418-95-3
Formule moléculaire C11H22N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 246.31
Numéro MDL MFCD00037221
Clé InChI VVQIIIAZJXTLRE-QMMMGPOBSA-N
Synonyme h-lys boc-oh, lys boc, nepsilon-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, n6-boc-l-lysine, n∼6∼-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, nepsilon-boc-l-lysine, ne-boc-l-lysine, n epsilon-boc-l-lysine, h-lys boc-2-chlorotrityl resin, n6-tert-butoxycarbonyl-l-lysine
CID PubChem 2733283
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-6-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H]([NH3+])C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N(epsilon)-Boc-L-lysine
Point de fusion ∼250°C (decomposition)
Beilstein 4252546
Quantité 5 g
Poids de la formule 246.31
Pourcentage de pureté 97%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10246100 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog NumberB21738.06
Numéro de lot10243927 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2022 Catalog NumberB21738.03,B21738.06
Numéro de lotG6501A Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB21738.03,B21738.06
Numéro de lot10158463 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB21738.03,B21738.06
Numéro de lot10183669 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB21738.03,B21738.06
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals N(epsilon)-Boc-L-lysine, 97 % >