Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(epsilon)-Boc-L-lysine, 97 %
Code produit. 11430347
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11430347
Marque: Thermo Scientific Chemicals B21738.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2418-95-3 | C11H22N2O4 | 246.31 g/mol
It is used as therapy to treat recurrent herpes simplex infections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée pour le traitement des infections récurrentes par le virus de l’herpès simplex.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2418-95-3
Formule moléculaire C11H22N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 246.31
Numéro MDL MFCD00037221
Clé InChI VVQIIIAZJXTLRE-QMMMGPOBSA-N
Synonyme h-lys boc-oh, lys boc, nepsilon-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, n6-boc-l-lysine, n∼6∼-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, nepsilon-boc-l-lysine, ne-boc-l-lysine, n epsilon-boc-l-lysine, h-lys boc-2-chlorotrityl resin, n6-tert-butoxycarbonyl-l-lysine
CID PubChem 2733283
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-6-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H]([NH3+])C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N(epsilon)-Boc-L-lysine
Point de fusion ∼250°C (decomposition)
Beilstein 4252546
Quantité 1 g
Poids de la formule 246.31
Pourcentage de pureté 97%