Learn More
Hydrate de chlorure de n-Dodécylpyridinium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11435497
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207234-02-4
Formule moléculaire C17H30ClN
Poids moléculaire (g/mol) 283.88
Numéro MDL MFCD00011987
Clé InChI GKQHIYSTBXDYNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-dodecylpyridin-1-ium chloride hydrate, laurylpyridinum chloride, 1-dodecylpyridinium chloride hydrate, 1-dodecylpyridin-1-ium hydrate chloride, c17h30n.cl.h2o, n-dodecylpyridinium chloride hydrate, dodecylpyridinium chloride monohydrate, n-dodecylpyridinium chloride monohydrate, 1-dodecylpyridin-1-ium chloride-water 1/1/1
CID PubChem 16211802
Nom IUPAC 1-dodecylpyridin-1-ium chloride
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+]1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Dodecylpyridinium chloride hydrate
Point de fusion 88°C to 90°C
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 283.89 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%