Learn More
n-dodécane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
54.97€ - 150.75€
Spécification
Point de fusion | -10°C |
---|---|
Point d’ébullition | 215°C to 217°C |
Pourcentage de pureté | 99% |
Forme physique | Liquid |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11387448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031324.22 |
100 g |
54.97€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11397448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031324.36 |
500 g |
150.75€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le N-dodécane est utilisé comme solvant et comme chaser de distillation. Il trouve l‘application comme diluant pour le phosphate de tributyle (TBP) dans les usines de retraitement et comme substitut possible pour les carburants à base de kérosène dans le jet. Il s‘agit d‘un composant actif du scintillateur ainsi que de lubrifiants et de graisses.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
-10°C | |
215°C to 217°C | |
99% | |
Liquid |
Sécurité et traitement
- n-Dodecane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Dodecane