Learn More
SHOWA™ N-DEX™ Plus 8005PF Nitrile Gloves
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Description
Ces gants 100 % nitrile sans poudre sont parfaits pour un certain nombre d’applications, notamment les prélèvements sanguins, l’hygiène dentaire, la préparation des aliments, les services médicaux d’urgence, les travaux en laboratoire et la manipulation de produits pharmaceutiques. Leur formulation brevetée du nitrile doux à faible module offre une excellente sensibilité tactile, un confort et une dextérité ainsi qu’une sensation plus fraîche et plus sèche.
- Résistez à une large gamme de produits chimiques pour les applications avec lesquelles une protection contre les éclaboussures ou les contacts chimiques intermittents est nécessaire
- Ambidextres
- Réduisent la fatigue au niveau de la main
- Usage unique
- Longueur : 9,5 in (24 cm)
- Couleur : Bleu
- Fabriqués aux États-Unis
Informations sur la commande
Gants N-DEX Original (modèle 7005PF), 100 par boîte, 20 boîtes (2 000 gants) par caisse. Gants N-DEX Original (modèle 8005), 50 par boîte, 20 boîtes (1 000 gants) par caisse.
Spécification
Certifications/Conformité | 21 CFR 170-199, FDA, NFPA, OSHA |
Applications | Industrie |
AQL | 1,5 |
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Finition externe | Non texturés |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Sans poudre |
Dimensions | XL |