Learn More
Bromure de n-décylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific™
Code produit. 15465325
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
Code produit. 15465325
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H58155.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le bromure de N-décylzinc agit comme un ligand.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les chlorures acides. Ne pas utiliser d’acides. Sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec. St
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Decylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 160516-17-6
Formule moléculaire C10H21BrZn
Formule linéaire CH3(CH2)9ZnBr
Numéro MDL MFCD07698739
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Synonyme n-decylzinc bromide, decylzinc bromide, bromozinc 1+ ,decane, bromo decyl zinc, n-decylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, n-decylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI RTHCUVJQVVJPTJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCC[CH2-].[Zn+]Br
Nom IUPAC bromozinc(1+);décane
Poids moléculaire (g/mol) 286.562
CID PubChem 14931676
Poids de la formule 286.56