Learn More
N-decyldiméthylchlorosilane, 97 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 11395587
N-decyldiméthylchlorosilane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11395587
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 11395587
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042769.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38051-57-9
Formule moléculaire C12H27ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 234.883
Numéro MDL MFCD00054168
Clé InChI ZLZGHBNDPINFKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloro decyl dimethylsilane, n-decyldimethylchlorosilane, decyldimethylchlorosilane, dimethyldecylchlorosilane, acmc-209ixd, 1-chlorodimethylsilyldecane, decyl-dimethyl-chlorosilane, 1-chlorodimethylsilyl decane, 10-chlorodecyl-dimethylsilicon, zlzghbndpinfkg-uhfffaoysaAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 2758020
Nom IUPAC chloro-décyl-diméthylsilane
SMILES CCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Spécification
Point d’ébullition 98°C (2mmHg)
Nom chimique ou matériau n-Decyldimethylchlorosilane
Forme physique Liquide
Quantité 10 g
Numéro UN UN1760
Point d’éclair 137°C (279°F)
Poids de la formule 234.88
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.441
Sensibilité Moisture Sensitive
Densité 0.866g/mL
Nom du produit
N-decyldiméthylchlorosilane, 97 %, Thermo Scientific™ >