Learn More
N-decyldiméthylchlorosilane, 97 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 11385587
N-decyldiméthylchlorosilane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11385587
50 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 11385587
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042769.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38051-57-9
Formule moléculaire C12H27ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 234.883
Numéro MDL MFCD00054168
Clé InChI ZLZGHBNDPINFKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloro decyl dimethylsilane, n-decyldimethylchlorosilane, decyldimethylchlorosilane, dimethyldecylchlorosilane, acmc-209ixd, 1-chlorodimethylsilyldecane, decyl-dimethyl-chlorosilane, 1-chlorodimethylsilyl decane, 10-chlorodecyl-dimethylsilicon, zlzghbndpinfkg-uhfffaoysaAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 2758020
Nom IUPAC chloro-décyl-diméthylsilane
SMILES CCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Spécification
Point d’ébullition 98°C (2mmHg)
Nom chimique ou matériau n-Decyldimethylchlorosilane
Forme physique Liquide
Quantité 50 g
Numéro UN UN1760
Point d’éclair 137°C (279°F)
Poids de la formule 234.88
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.441
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.866 g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotD27Q16 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number042764.30,042764.A1,042769.18
Numéro de lotP18G009 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number042764.30,042764.A1,042769.18
Numéro de lotD17L01 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number042764.30,042764.A1,042769.18
Numéro de lotB20N06 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number042764.30,042764.A1,042769.18
Numéro de lotB25W020 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number042764.30,042764.A1,042769.18
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
N-decyldiméthylchlorosilane, 97 %, Thermo Scientific™ >