Learn More
N-Decylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10606624
N-Decylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10606624
50 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10606624
Marque: Thermo Scientific Acros 111920500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2016-57-1
Formule moléculaire C10H23N
Poids moléculaire (g/mol) 157.30
Numéro MDL MFCD00008149
Clé InChI MHZGKXUYDGKKIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decylamine, 1-aminodecane, 1-decanamine, n-decylamine, 1-decylamine, decanamine, monodecylamine, kemamine p 190d, aminodecane, decyl amineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8916
Nom IUPAC decan-1-amine
SMILES CCCCCCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Decylamine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 12°C to 15°C
Couleur Marron ou incolore à jaune
Densité 0.7870g/mL
Point d’ébullition 216°C to 218°C
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)9NH2
Indice de réfraction 1.4350 to 1.437
Quantité 50 g
Beilstein 04, 199
Gravité spécifique 0.787
Poids de la formule 157.3
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466929 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/11/2024 Catalog Number111920500,111920100
Numéro de lotA0466295 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/10/2024 Catalog Number111920500,111920100
Numéro de lotA0460006 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/03/2024 Catalog Number111920500,111920100
Numéro de lotA0453979 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number111920500,111920100
Numéro de lotA0403019 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number111920500,111920100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
N-Decylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >