Learn More
N-décane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Description
n-Decane is used as a solvent as well as an internal standard in the GC analysis of oxalic, malonic and succinic acids. It is used in paint manufacture as a hydrocarbon solvent and for wood stains and varnishes as a varnish solvent. It is an active component of automotive fuels viz. gasoline (petrol).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le n-Decane est utilisé comme solvant ainsi qu’comme étalon interne dans l’analyse GC des acides oxaliques, maloniques et succiniques. Il est utilisé dans la fabrication de peinture comme solvant hydrocarbure et pour les colorants et vernis de bois comme solvant vernis. Il s’agit d’un composant actif des carburants automobiles, à savoir l’essence.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et les éthers. Miscible à l’éthanol et l’éther. Légèrement miscible avec le tétrachlorure de carbone. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le n-Decane est utilisé comme solvant ainsi qu’comme étalon interne dans l’analyse GC des acides oxaliques, maloniques et succiniques. Il est utilisé dans la fabrication de peinture comme solvant hydrocarbure et pour les colorants et vernis de bois comme solvant vernis. Il s’agit d’un composant actif des carburants automobiles, à savoir l’essence.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et les éthers. Miscible à l’éthanol et l’éther. Légèrement miscible avec le tétrachlorure de carbone. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | n-Decane |
Point de fusion | °C to 30°C |
Densité | 0.730 |
Point d’ébullition | 172°C to 174°C |
Point d’éclair | 46°C (115°F) |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Indice de réfraction | 1.4115 |
Quantité | 100 mL |
Beilstein | 1696981 |
Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol and ethers. Miscible with ethanol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water. |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identifiant produit
- déCane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..