Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Carbobenzyloxy-D-proline |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 74.6°C to 74.3°C |
Couleur | Blanc |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 1 g |
Conditions de rotation spécifiques | + 40.20 (22.00°C c=2,alcohol) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N-Carbobenzyloxy-D-proline, 98%
Nom du produit
Proline N-carbobenzyloxy-D, 98 %, ACROS Organics™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu