Learn More
N-butyllithium, solution 2,2 M en cyclohex./hexane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
45.40€ - 216.00€
Identifiants chimiques
CAS 109-72-8, 110-82-7, 110-54-3
Formule moléculaire C4H9Li
Poids moléculaire (g/mol) 64.06
Numéro MDL MFCD00009414
Clé InChI MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butyllithium, lithium, butyl, butyllithium, butyl lithium, n-butyl lithium, lithium butane, n-buli, buli, libu, unii-09w9a6b8zc
CID PubChem 61028
SMILES [Li]CCCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10471533
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
377491000
100 mL Flacon en verre AcroSeal™ Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10249972
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
377498000
800 mL Flacon en verre AcroSeal™ Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
109-72-8, 110-82-7, 110-54-3
64.06
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
61028
C4H9Li
MFCD00009414
n-butyllithium, lithium, butyl, butyllithium, butyl lithium, n-butyl lithium, lithium butane, n-buli, buli, libu, unii-09w9a6b8zc
[Li]CCCC
Spécification
n-Butyllithium
2.2M Solution in Cyclohexane
C4H9Li
MFCD00009414
n-butyllithium, lithium, butyl, butyllithium, butyl lithium, n-butyl lithium, lithium butane, n-buli, buli, libu, unii-09w9a6b8zc
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Lithium ; butane
61028
19.5 to 20.5% (as BuLi) (Active base)
−18°C
Marron à gris
109-72-8, 110-82-7, 110-54-3
CH3(CH2)3Li
0.7500g/mL
Solubility in water: vigorous reaction (forming lioh and butane).
[Li]CCCC
64.06
64.06
0.75
Solution : les sels de magnésium peuvent se cristalliser en dessous de 20°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
May be fatal if swallowed and enters airways.
May cause drowsiness or dizziness.
Causes severe skin burns and eye damage.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Suspected of damaging fertility.
Catches fire spontaneously if exposed to air.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Avoid release to the environment.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
  • n-Butyllithium, 2.3M (20 wt.%) solution in Cyclohexane/Hexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Liquide pyrophorique Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.