Learn More
n-Butyllithium, solution de 1,6M en hexanes, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
500mL
800mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Butyllithium |
| Note relative au nom | 1.6M solution in hexanes |
| % min. CAS | 14.75, 84.75 |
| % max. CAS | 15.25, 85.25 |
| Point de fusion | -95.0°C |
| Couleur | Rose à blanc |
| Densité | 0.6800g/mL |
| Point d’ébullition | 60.0°C to 80.0°C |
| Point d’éclair | −18°C |
| Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- n-Butyllithium, 1.6M solution in hexanes
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
- Matière solide pyrophorique Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- MIXTURE LIST-Contient: Hexane, Butyl lithium