Learn More
n-butyléthylmagnésium, solution de 0,9 M dans heptane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3735889 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 10557303
Marque: Thermo Scientific Acros 381181000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 62202-86-2 | C6H14Mg | 110.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62202-86-2, 142-82-5
Formule moléculaire C6H14Mg
Poids moléculaire (g/mol) 110.48
Numéro MDL MFCD00072569
Clé InChI MVECFARLYQAUNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesium, butylethyl, butylethylmagnesium, n-butylethylmagnesium, butyl ethyl magnesium, n-butyl ethyl magnesium, mvecfarlyqaunr-uhfffaoysa-n
CID PubChem 112818
Nom IUPAC magnesium;butane;ethane
SMILES CCCC[Mg]CC
Specifications
Nom chimique ou matériau n-Butylethylmagnesium
Note relative au nom 0.9M Solution in Heptane
Couleur Incolore
Densité 0.7300g/mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire CH3CH2Mg(CH2)3CH3
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.73
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 110.48
Forme physique Liquide