Learn More
Éther n-Butyl vinyle, 98 %, stabilisé avec 0,01 % de KOH, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11480078
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
Code produit. 11480078
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23673.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 111-34-2 | C6H12O | 100.16 g/mol
Butyl Vinyl Ether is a reagent used in organic chemical reactions and the preparation of pharmaceutical compounds used in anticancer therapy. It is also used in the synthesis of potent inhibitors for PDE5. It is also used in the synthesis of copolymers and as an acrylic/vinyl acetate resin comonomer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau 3 g/l (20°C). Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stocker à l’abri de l’air et des agents oxydants. Susceptible de former des peroxydes. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des sources d’inflammation. Ne pas distiller jusqu’à sécheresse. À conserver au frais. Vérifier régulièrement la pression du récipient pour éviter la formation de peroxyde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-34-2
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL MFCD00009454
Clé InChI UZKWTJUDCOPSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butyl vinyl ether, butyl vinyl ether, vinyl butyl ether, butane, 1-ethenyloxy, butoxyethylene, 1-ethenyloxy butane, butoxyethene, ether, butyl vinyl, vinyl n-butyl ether, ethenyl n-butyl ether
CID PubChem 8108
Nom IUPAC 1-Éthénoxybutane
SMILES CCCCOC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyl vinyl ether
Note relative au nom stabilized with 0.01% KOH
Point de fusion -113°C
Densité 0.778
Point d’ébullition 92°C to 94°C
Point d’éclair −12°C (10°F)
Formule linéaire CH3(CH2)3OCH=CH2
Indice de réfraction 1.401
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3271
Beilstein 1560217
Informations sur la solubilité Soluble in water 3g/L (20°C). Soluble in chloroform and methanol.
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Butyl vinyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Butyl vinyl ether