Learn More
Nitrite de butyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15432988
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 544-16-1
Formule moléculaire C4H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 103.121
Numéro MDL MFCD00002058
Clé InChI JQJPBYFTQAANLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butyl nitrite, nitrous acid, butyl ester, n-butyl nitrite, nitrous acid, n-butyl ester, nitrous acid butyl ester, n-butylnitrite, butylnitrite, unii-44p8qg0f3t, ccris 838, n-c4h9ono
CID PubChem 10996
Nom IUPAC Nitrite de butyle
SMILES CCCCON=O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyl nitrite
Densité 0.882
Point d’ébullition 78°C
Point d’éclair −13°C (9°F)
Formule linéaire CH3(CH2)3ONO
Indice de réfraction 1.376
Quantité 500 g
Numéro UN UN2351
Beilstein 1701036
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté 95%