Learn More
Éther éthylique de n-butyle, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 11469096
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 628-81-9
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.177
Numéro MDL MFCD00009455
Clé InChI PZHIWRCQKBBTOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl ethyl ether, ethyl butyl ether, butane, 1-ethoxy, ether, butyl ethyl, n-butyl ethyl ether, ether ethylbutylique, 1-butyl ethyl ether, unii-no396r19pj, ether ethylbutylique french, ethyl n-butyl ether
CID PubChem 12355
Nom IUPAC 1-éthoxybutane
SMILES CCCCOCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyl ethyl ether
Point de fusion -124°C
Densité 0.75
Point d’ébullition 91°C to 92°C
Point d’éclair −6°C (21°F)
Indice de réfraction 1.382
Quantité 10 g
Numéro UN UN1179
Beilstein 1731323
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté ≥98%