Learn More
Acrylate de n-butyle, 98+ %, stab. avec jusqu’à 50 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
n-Butyl acrylate is used in polymer manufacturing, textile, leather finishing, formulating paints and adhesive. It is also used in the production of homopolymers and co-polymers like acrylic acid and its salts, esters, amides, methacrylates, acrylonitrile, maleates, vinyl acetate, vinyl chloride, vinylidene chloride, styrene, butadiene and unsaturated polyesters. Further, it is also used in making vitamin B1.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acrylate de n-butyle est utilisé dans la fabrication de polymères, le textile, la finition du cuir, la formulation de peintures et d’adhésifs. Il est également utilisé dans la production d’homopolymères et de copolymères tels que l’acide acrylique et ses sels, esters, amides, méthacrylates, acrylonitrile, maléates, acétate de vinyle, chlorure de vinyle, chlorure de vinylidène, styrène, butadiène et polyesters insaturés. De plus, il est également utilisé dans la fabrication de la vitamine B1.
Solubilité
Miscible à l’éthanol, l’éther éthylique et l’acétone. Légèrement miscible avec l’eau et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes, les métaux catalytiques, les catalyseurs d’organotine, les amines, les peroxydes et les halogènes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | n-Butyl acrylate |
Note relative au nom | stabilized with up to 50ppm 4-methoxyphenol |
Point de fusion | -64°C |
Densité | 0.895 |
Point d’ébullition | 145°C to 146°C |
Point d’éclair | 39°C (102°F) |
Odeur | Fruit-like |
Formule linéaire | CH2=CHCO2CH2CH2CH2CH3 |
Indice de réfraction | 1.418 |
Quantité | 500 mL |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only