Learn More
Ester méthylique de N-BOC-trans-4-hydroxy-L-proline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10592433
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74844-91-0
Formule moléculaire C11H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 245.28
Numéro MDL MFCD00076981
Clé InChI MZMNEDXVUJLQAF-SFYZADRCSA-N
Synonyme boc-hyp-ome, n-boc-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, 2s,4r-1-tert-butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-l-hydroxyproline methyl ester, boc-hydroxyproline-ome, methyl trans-1-boc-4-hydroxy-l-prolinate, n-tert-butoxycarbonyl-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, trans-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline methyl ester, n-boc-trans-4-hydroxyl-l-proline methyl ester
CID PubChem 2734883
SMILES COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-BOC-trans-4-Hydroxy-L-proline methyl ester
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 91.0°C to 96.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Conditions de rotation spécifiques −65° (20°C c=1 Chloroform)
Rotation spécifique − 65.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Nom IUPAC 1-O-tert-butyle 2-O-méthyle (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Poids de la formule 245.28
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • N-BOC-trans-4-Hydroxy-L-proline methyl ester