Learn More
N-Boc-thiourée, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15410379
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
N-Boc-thiourea is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Boc-thiourée est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 268551-65-1
Formule moléculaire C6H12N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 176.23
Numéro MDL MFCD04039987
Clé InChI JKXQTODLIZBUDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-thiourea, n-tert-butoxycarbonylthiourea, n-boc thiourea, mono-boc-thiourea, acmc-20ak5u, n-tert-butoxycarbonyl-thiourea, n-tert.butoxycarbonyl thiourea, 1-tert-butoxycarbonyl thiourea, tert-butyl carbamothioylcarbamate
CID PubChem 4095660
Nom IUPAC N-carbamothioylcarbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(N)=S
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-thiourea
Point de fusion 142°C (decomposition)
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 176
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre