Learn More
N-BOC-O-benzyl-D-sérine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-71146 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10343342
Marque: Thermo Scientific Acros 334670050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 47173-80-8 | C15H20NO5 | 294.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 47173-80-8
Formule moléculaire C15H20NO5
Poids moléculaire (g/mol) 294.33
Numéro MDL MFCD00038248
Clé InChI DMBKPDOAQVGTST-GFCCVEGCSA-M
Synonyme n-boc-o-benzyl-d-serine, boc-d-ser bzl-oh, boc-o-benzyl-d-serine, o-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-d-serine, d-serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl, 2r-3-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2r-3-benzyl-oxy-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid, pubchem12444, pubchem14944, boc-d-ser obn-oh
CID PubChem 2733693
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](COCC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-BOC-O-Benzyl-D-serine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 58°C to 61°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Conditions de rotation spécifiques −19.00 (20.00°C c=2 80% alcohol)
Rotation spécifique -19
Nom IUPAC Acide (2R)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phénylméthoxypropanoïque
Poids de la formule 295.33
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre